2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 1090 DKK
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₆ClF₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08461655
CAS-nummer: 828267-49-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III