5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, (5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49296-1G PC49296-5G PC49296-25G
APOSPC49296-1GEA 251 DKK
APOSPC49296-1G APOSPC49296-5G APOSPC49296-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11504857
CAS-nummer: 1072951-56-4