2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 1080 DKK
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19237163
CAS-nummer: 959997-86-5