4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49294-1G PC49294-250MG PC49294-5G
APOSPC49294-1GEA 1040 DKK
APOSPC49294-1G APOSPC49294-250MG APOSPC49294-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13181652
CAS-nummer: 1310383-25-5