3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 1400 DKK
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22580724
CAS-nummer: 2304634-32-8