4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49292-1G PC49292-5G PC49292-25G
APOSPC49292-1GEA 469 DKK
APOSPC49292-1G APOSPC49292-5G APOSPC49292-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18447612
CAS-nummer: 1394346-22-5