3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49287-1G PC49287-5G PC49287-25G
APOSPC49287-1GEA 164 DKK
APOSPC49287-1G APOSPC49287-5G APOSPC49287-25G
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
MDL Number: MFCD23382507
CAS-nummer: 1190865-44-1