3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 2170 DKK
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Kogepunkt: 113,5…114.5 °C (37 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827564
CAS-nummer: 75626-22-1