2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-ethynyl-3-fluorobenzene
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 3050 DKK
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molekylvægt: 199.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22460481
CAS-nummer: 1401670-91-4