5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 698 DKK
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08703533
CAS-nummer: 657427-46-8