6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluoro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-6-fluorobenzo[b]thiophene
PC49280-1G PC49280-250MG
APOSPC49280-1GEA 2130 DKK
APOSPC49280-1G APOSPC49280-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655861
CAS-nummer: 142329-23-5