2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49275-1G PC49275-250MG
APOSPC49275-1GEA 4680 DKK
APOSPC49275-1G APOSPC49275-250MG
2,2-Difluoroethyl methanesulphonate
Formel: C₃H₆F₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442174
CAS-nummer: 163035-65-2