4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49263-1G PC49263-250MG
APOSPC49263-1GEA 4750 DKK
APOSPC49263-1G APOSPC49263-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formel: C₈H₃BrF₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22415279
CAS-nummer: 1396503-79-9