5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA 1970 DKK
APOSPC49258-1G APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₆BrFN₂O₂
Molekylvægt: 249.037 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22415277
CAS-nummer: 1396503-81-3