4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 2620 DKK
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22378819
CAS-nummer: 1360962-58-8