4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49242-1G PC49242-250MG PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA 218 DKK
APOSPC49242-1G APOSPC49242-250MG APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22378817
CAS-nummer: 928136-78-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III