5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(5-Carboxythien-2-yl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC4924-100MG PC4924-1G
APOSPC4924-100MGEA 545 DKK
APOSPC4924-100MG APOSPC4924-1G
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Smeltepunkt: 212…215 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00206674
CAS-nummer: 223499-20-5