4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 1460 DKK
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091505
CAS-nummer: 72220-51-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,III