5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 5830 DKK
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19441791
CAS-nummer: 1313588-93-0