4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Amino-2-fluorophenyl)-cis-3,5-dimethylpiperazine
PC49206-1G PC49206-250MG
APOSPC49206-1GEA 2440 DKK
APOSPC49206-1G APOSPC49206-250MG
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
4-(cis-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)-3-fluoroaniline
Formel: C₁₂H₁₈FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13619678
CAS-nummer: 943752-32-7