Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 164 DKK
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Smeltepunkt: 23…24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195461
CAS-nummer: 84832-02-0