3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-4,6-difluorophenol, 2-Bromo-3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone
PC49202-1G PC49202-5G
APOSPC49202-1GEA 985 DKK
APOSPC49202-1G APOSPC49202-5G
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19053258
CAS-nummer: 1192815-24-9
UN nummer: 3263
ADR: 8,II