3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 1740 DKK
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
Molekylvægt: 303.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441789
CAS-nummer: 85366-63-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III