3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 251 DKK
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545882
CAS-nummer: 103977-78-2