3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropaldehyde hydrate, 3,3,3-Trifluoropropionaldehyde hydrate (diol)
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 6500 DKK
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Formel: C₃H₃F₃O·H₂O
Molekylvægt: 130.066 g/mol
Kogepunkt: 56…56.5 °C (745 mm Hg)
Massefylde: 1.3009 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384868
CAS-nummer: 1309602-82-1
UN nummer: 1989
ADR: 3 III