2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromo-α,α-difluoro-2-picoline
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 2130 DKK
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Massefylde: 1,7025 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16140194
CAS-nummer: 872365-91-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III