2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 1160 DKK
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₈H₆FN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21648441
CAS-nummer: 1372103-91-7