5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49132-1G PC49132-250MG PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA 1250 DKK
APOSPC49132-1G APOSPC49132-250MG APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₄F₃N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13189725
CAS-nummer: 1196155-24-4