(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 3220 DKK
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11976096
CAS-nummer: 179524-60-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III