(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 1810 DKK
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798046
CAS-nummer: 179524-68-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II