5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 5390 DKK
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₂BrClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09759045
CAS-nummer: 869188-52-3