4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49116-1G PC49116-250MG PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA 523 DKK
APOSPC49116-1G APOSPC49116-250MG APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11506046
CAS-nummer: 116369-25-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III