1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC49097-1G
PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA
3990
DKK
APOSPC49097-1G
APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16883053 CAS-nummer: 630422-89-8 |