3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]methylamine, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N-methylethylamine
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 589 DKK
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Formel: C₁₁H₁₁F₆N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460499
CAS-nummer: 290297-43-7