(Trifluoromethoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 3120 DKK
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Formel: C₃H₃F₃O₃
Molekylvægt: 144.049 g/mol
Kogepunkt: 84 °C (33 mm Hg)
Massefylde: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858185
CAS-nummer: 69105-00-6