4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49089-1G PC49089-250MG PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA 1130 DKK
APOSPC49089-1G APOSPC49089-250MG APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₄O
Molekylvægt: 271.006 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19439730
CAS-nummer: 617706-18-0