2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 654 DKK
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
Molekylvægt: 255.004 g/mol
Smeltepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602052
CAS-nummer: 1026989-94-5