3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 186 DKK
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.134 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072580
CAS-nummer: 1220630-83-0