Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 7340 DKK
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Formel: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Molekylvægt: 368.307 g/mol
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974993
CAS-nummer: 338392-13-5