1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Bis(2-fluorophenyl)ethane
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 1090 DKK
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Formel: C₁₄H₁₂F₂
Molekylvægt: 218.242 g/mol
Smeltepunkt: 40…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143587
CAS-nummer: 349-38-2