3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 3050 DKK
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molekylvægt: 256.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25541884
CAS-nummer: 1445995-79-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III