2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-2-fluoro-4-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC49076-1G PC49076-250MG PC49076-5G
APOSPC49076-1GEA 719 DKK
APOSPC49076-1G APOSPC49076-250MG APOSPC49076-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000853
CAS-nummer: 127349-56-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II