2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Acetyl-2-fluoroanisole, 1-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49075-1G PC49075-250MG PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA 2030 DKK
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194330
CAS-nummer: 208777-19-9