2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromo-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49073-1G PC49073-250MG
APOSPC49073-1GEA 5410 DKK
APOSPC49073-1G APOSPC49073-250MG
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541883
CAS-nummer: 1445995-82-3