4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1-oxo-1H-indene
PC49069-1G PC49069-250MG PC49069-5G
APOSPC49069-1GEA 371 DKK
APOSPC49069-1G APOSPC49069-250MG APOSPC49069-5G
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Formel: C₉H₆BrFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17677340
CAS-nummer: 1003048-72-3