4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4-Bromo-2,3-dihydro-7-fluoro-1-oxo-1H-indene
PC49069-1G
PC49069-250MG
PC49069-5G
APOSPC49069-1GEA
371
DKK
APOSPC49069-1G
APOSPC49069-250MG
APOSPC49069-5G
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Formel:
C₉H₆BrFO Molekylvægt: 229.046 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD17677340 CAS-nummer: 1003048-72-3 |