2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 2130 DKK
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₄ClF₃O₃S
Massefylde: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074401
CAS-nummer: 73323-80-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III