3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49034-1G PC49034-250MG
APOSPC49034-1GEA 2790 DKK
APOSPC49034-1G APOSPC49034-250MG
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Formel: C₉H₇FN₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375334
CAS-nummer: 1266226-18-9