3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49029-1G PC49029-250MG
APOSPC49029-1GEA 3050 DKK
APOSPC49029-1G APOSPC49029-250MG
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-1-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₉H₈F₃N₃
Smeltepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847095
CAS-nummer: 1260678-12-3