4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 360 DKK
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774089
CAS-nummer: 887583-90-6